Documenti fondamentali
CLS431418
Corning® cryogenic vial with washer
blue cap, sterile
Sinonimo/i:
cryovials
Scegli un formato
500 EA
409,00 €
409,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
409,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.17
409,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue cap
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
Descrizione
internal thread, self-standing
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 50 ea
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 431418
Parametri
-196 °C min. temp.
tecniche
cryopreservation: suitable
Diam. tappo
0.47 in.
Capacità
2 mL
D.E. tubo
0.50 in.
Colore
natural
Raccordi
cap (Internal Thread)
Descrizione generale
The Corning cryogenic vials have a 2 mL capacity with round bottom, and have a self-standing design. The black graduations and larger marking spots provide easier filling and sample identification.
  • Withstand temperatures to -196 °C
  • Silicone washer for a secure seal
  • Special base design allows vials to be locked into cryogenic rack and tray for single-handed manipulation
  • Sterilized by gamma radiation
  • Certified nonpyrogenic and DNase/RNase-free
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)