Documenti fondamentali
CLS431117
Corning® bottle-top vacuum filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
Sinonimo/i:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
Scegli un formato
12 EA
156,00 €
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
156,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap: no
graduations
Confezionamento
case of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 431117
Capacità filtro
500 mL
Capacità imbuto
500 mL
Diam. membrana
70 mm
Diam. collo
33 mm
Dimensione pori
0.22 μm
Raccordi
GL 33 bottle neck
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)