CLS4219
Corning® Step-R Repeating Pipettor Adapter for 50 mL Syringe Tips
non-sterile
Sinonimo/i:
repeater
Scegli un formato
8,00 €
Scegli un formato
About This Item
8,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
red polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Autoclavable at 121°C, 25 minutes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 4219
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)