CLS4075
Corning® Lambda® plus single channel pipettor
volume 100-1000 μL
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
autoclavable
single-channel
Produttore/marchio commerciale
Corning 4075
Campo di misura del volume
100-1000 μL
Volume
1000 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Corning® Lambda® plus single channel pipettor, 100-1000 μL is Fully autoclavable and UV resistant.
- Designed for universal fit with all pipet tips of common brands.
- Adjustable tip ejector.
- Thumbwheel or the plunger button to set volume.
- Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
- Accuracy (%) ±3.0 to ±1.0 and Precision (%) <1.5 to <0.6.
- 3-year warranty and Factory calibrated to strict ISO 8655 standards.
- Inclusive of key for easy in-house calibration.
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.