Documenti fondamentali
CLS3886
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid: no
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
Scegli un formato
100 EA
1.360,00 €
1.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
1.360,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
1.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat bottom clear
round wells
white polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
bag of 20
pkg of 20 inner package
Produttore/marchio commerciale
Corning 3886
Misura
96 wells
Prof. pozzetto
10.7 mm
Volume pozzetto
190 μL
Volume di lavoro pozzetto
25-125 μL
Colore
white
Compatibilità
suitable for (cell culture)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)