CLS3875
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Scegli un formato
796,00 €
Scegli un formato
About This Item
796,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
black bottom
black polystyrene
flat bottom
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
bag of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 3875
Misura
96 wells
Prof. pozzetto
10.7 mm
Volume pozzetto
190 μL
Volume di lavoro pozzetto
25-125 μL
Colore
black
Compatibilità
suitable for tissue
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate Flat bottoms with opaque walls enable minimal well-to-well crosstalk.
- 190 μL total volume and nonpyrogenic
- Reduced contamination aided by nonreversible lids with condensation rings
- Sterilized by gamma radiation
- Enables minimal background fluorescence and/or luminescence
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)