Documenti fondamentali
CLS3762
Corning® 384 well microplate, low flange
black polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 25
Sinonimo/i:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
Scegli un formato
100 EA
1.700,00 €
1.700,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
1.700,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
1.700,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
case of 100 ea
pack of 25
Produttore/marchio commerciale
Corning 3762
Volume massimo
112 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
80 μL
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Corning® 384 well microplate, low flange black polystyrene, flat bottom, non-sterile, with no lid conforms to standard microplate footprint and dimensions.
  • Untreated (or medium binding) polystyrene surface is hydrophobic.
  • Applicable for fluorescent assays using either top or bottom detection plate readers.
  • Recommended working volume of up to 20 to 80 μL.
  • Binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm².
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)