CLS3732
Corning® CellSTACK® accessories
universal cap, diam. 33 mm, sterile
Sinonimo/i:
cell culture chamber accessory
Scegli un formato
44,84 €
Prezzo di listino47,20 €Scegli un formato
About This Item
44,84 €
Prezzo di listino47,20 €Prodotti consigliati
Materiali
screw top orange high-density polyethylene cap
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 3732
Diametro
33 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
- 33 mm polyethylene threaded cap
- Vented overcap has 0.2 μm PTFE membrane sealed into the peelable foil cover
- Sterilized by gamma irradiation
- Double bagged
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)