Documenti fondamentali
CLS3568
Corning® disposable GL45 solid cap for plastic spinner flasks
polyethylene solid cap for GL45 plastic spinner flask, disposable, sterile, 4/cs
Sinonimo/i:
Corning cap
Scegli un formato
4 EA
41,70 €
41,70 €
Prezzo di listino43,90 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
41,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
41,70 €
Prezzo di listino43,90 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
orange high-density polyethylene cap
polyethylene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 1
case of 4
Produttore/marchio commerciale
Corning 3568
Colore
orange
Descrizione generale
These disposable high density polyethylene sterile solid caps are designed to fit the Corning® 500 mL, 1 L and 3 L Disposable Spinner Flasks (CLS3153, CLS3561and CLS3563). They also fit Corning disposable polystyrene and polycarbonate storage bottles and glass bottles with GL45 threads.
  • Individually double bagged
  • Features large knurls for ergonomic handling
  • Sterilized (10-6 SAL) by gamma radiation; autoclaving is not recommended
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)