CLS356509
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine 48 Well Clear Flat Bottom TC-Treated Multiwell Plate, with Lid
well size 48 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Scegli un formato
688,00 €
Scegli un formato
About This Item
688,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356509
Misura
48 well
Dimensione pozzetto
48 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)