Documenti fondamentali
CLS356486
Corning® BioCoat Collagen Cell Culture Flask
capacity 150 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Sinonimo/i:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
Scegli un formato
40 EACH
810,00 €
810,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 EACH
810,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
810,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
rectangular flask
Caratteristiche
vented Cap
canted neck
Confezionamento
pkg of 40 ea (8 packs of 40)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356486
Capacità
150 cm2
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)