CLS356484
Corning® BioCoat™ Collagen Cell Culture Flask
capacity 25 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Sinonimo/i:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
Scegli un formato
573,00 €
Scegli un formato
About This Item
573,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
rectangular flask
Caratteristiche
vented Cap
canted neck
Confezionamento
pkg of 50 ea (5 packs of 50)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356484
Capacità
25 cm2
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)