CLS356467
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Culture Dish
diam. 35 mm
Sinonimo/i:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
Scegli un formato
522,00 €
Scegli un formato
About This Item
522,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 100 ea (5 packs)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356467
Diametro
35 mm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)