CLS354578
Corning® Biocoat™ Control Inserts
pore size 8.0 μm, PET plate, plate of 24 wells (2 packs of 12)
Sinonimo/i:
Control Inserts
Scegli un formato
354,00 €
Scegli un formato
About This Item
354,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PET plate
Confezionamento
plate of 24 wells (2 packs of 12)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354578
Misura
24 well
Dimensione pori
8.0 μm pore size
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)