CLS354451
Corning® BioCoat™ Fibronectin Culture Dish
diam. 100 mm
Sinonimo/i:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
Scegli un formato
280,00 €
Scegli un formato
About This Item
280,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 10 ea (2 packs )
Produttore/marchio commerciale
Corning 354451
Diametro
100 mm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)