Documenti fondamentali
CLS354235
Corning® Dispase
pack of 100 mL
Sinonimo/i:
Dispase Enzyme
Scegli un formato
1 EACH
514,00 €
514,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
514,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.7
514,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 354235
Descrizione generale
Corning Dispase, 100 mL, is a bacillus-derived neutral metalloprotease recommended for recovering cells cultured on Corning Matrigel Basement Membrane Matrix.
Molecular Weight
36kD
Source
Bacillus polymyxa-derived metallo protease
Quality
Tested for ability to solubilize a 1mm thick layer of gelled Corning Matrigel Matrix after two hours at 37°C
Tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
Preparation and Storage
Stable for at least three months at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws.
Handling
Recommended concentration - 10U/cm² of Corning Matrigel Matrix (e.g., 100U per 35mm dish).
Formulation
Frozen in HBSS, pH 7.4
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)