Documenti fondamentali
CLS353847
Corning® Primaria Cell Culture Plate
size 24 well
Scegli un formato
50 EACH
245,00 €
245,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EACH
245,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
245,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Produttore/marchio commerciale
Corning 353847
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Misura
24 well
Tipo di binding
cell culture treated
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)