CLS353090
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 6 Well Plate, with 0.4 µm Pore Transparent PET Membrane, sterile
Sinonimo/i:
Permeable Support
Scegli un formato
503,00 €
Scegli un formato
About This Item
503,00 €
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
with 0.4 µm Pore Transparent PET Membrane
Confezionamento
case of 48 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 353090
Compatibilità
for use with 6 Well Plate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)