Documenti fondamentali
CLS351172
Corning® Falcon® 96 Well Cell Culture Plate
flat clear polystyrene, lid, sterile
Sinonimo/i:
96 Well Cell Culture Plate
Scegli un formato
50 EACH
204,00 €
204,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EACH
204,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
204,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat clear polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Produttore/marchio commerciale
Corning 351172
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Misura
96 well
Tipo di binding
cell culture treated
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)