Documenti fondamentali
CLS351146
Corning® Falcon® Multiwell Cell Culture Plate
size 6 well, sterile
Scegli un formato
50 EACH
153,00 €
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EACH
153,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat clear polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Produttore/marchio commerciale
Corning 351146
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Misura
6 well
Tipo di binding
cell culture treated
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)