Documenti fondamentali
CLS3081200
Pyrex® large knob top desiccators
5.8L large top desiccator, complete, 1/cs
Sinonimo/i:
equipment replacement accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS3081200 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 3081-200
Altezza
309 mm
Capacità
5.8 L
Diam. camera
115 mm
Diam. int. flangia
223.5 mm
Diam. piatto
190 mm
Compatibilità
suitable for (general analytical work)
Descrizione generale
The Pyrex large knob top desiccators are designed for general analytical work. The large sturdy knob makes the cover easy to handle. Warning: Not for use with vacuum applications. Do not subject to heat or pressure.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)