CLS3081150CO
Pyrex® small knob top desiccator
cover only
Sinonimo/i:
equipment replacement accessory
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
Corning 3081-150CO
Categorie correlate
Descrizione generale
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)