CLS168640100
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 100 mm
Sinonimo/i:
storage vessel
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Caratteristiche
cap
Produttore/marchio commerciale
Corning 1686-40100
Capacità
92 mL
diam. × alt.
40 mm × 100 mm
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)