BLJU human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Sinonimo/i:
2041
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human blood
Confezionamento
tube of 5 μg 94071408-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94071408-1VL
Etnia
African American
Genere
not specified
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblastoid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
HLA DQA1: 401
HLA DQB1: 0402 0602
Profilo sierologico
HLA B: 44 50
HLA Dw: 2 -
HLA DR: 18 2
HLA DQ: 1 4
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)