Documenti fondamentali
H-EMC-SS
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94042258, human muscle, Fibroblast-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
human muscle
Confezionamento
tube of 5 μg 94042258-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94042258-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human chondrosarcoma
Descrizione della linea cellulare
This extraskeletal myeloid chondrosarcoma has been derived from the muscle of a 77 year old female with metastases found in lymph nodes and lung.
Applicazioni
Carcinogenesis studies, metastatic ability experiments.
Terreno di coltura
Ham′s F12/DMEM (1:1) + 10 % Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 i.e. seeding at 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)