Documenti fondamentali
347C2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Mouse x Bovine Heterohybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 93071515-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93071515-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Mieloma
94A1 (mouse x calf x calf 2° hybridoma)
Reattività
Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse x Bovine 94A1 x Jersey calf lymph node
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against the F5 (K99) pilus antigen of E. coli.
Immunogeno
Purified pilus antigen of F5 (K99+) enteroxigenic E.coli
Applicazioni
The isotype of the monoclonal antibody produced by this cell line is bovine IgG1.
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)