Documenti fondamentali
H1a
93031701, Reactivity: Anti-IgM, grey seal, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 93031701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93031701-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reattività
Anti-IgM, grey seal
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Not specified
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against seal IgM.
Immunogeno
Grey seal immunoglobulin
Applicazioni
Not specified
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2 mM glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)