Documenti fondamentali
RN 22
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rat nerve
Confezionamento
tube of 5 μg 93011414-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93011414-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
n = 43
Morfologia
Bipolar, stellate
Prodotti
S-100 protein
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Schwann cell, immature
Descrizione della linea cellulare
Transplantable tumour of cervical nerve-root induced transplacentally by ethylnitrosourea in an inbred BD-IX rat.
Applicazioni
Analysis of Schwann cell development
Terreno di coltura
DMEM or Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)