Documenti fondamentali
Hepa 1-6
92110305, mouse liver, Not specified
Sinonimo/i:
Hepa 1-6 Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Hepa 1-6, 92110305
Origine biologica
mouse liver
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Albumin, alpha-foetoprotein, alpha 1-antitrypsin, amylase
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse hepatoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from BW7756 tumour in a C57L mouse. Secretes several liver products including albumin, α-fetoprotein, α 1-antitrypin and amylase.
Applicazioni
Hepa 1-6 has been used to study the biodistribution of polymer hydrogel capsules for the delivery of therapeutics.[1] It has also been used to evaluate the potential of interferon regulatory factor-1 (IRF-1) for cytokine gene therapy of hepatocellular carcinoma (HCC).[2]
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)