Documenti fondamentali
46Br.1G1
92091814, human skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human skin
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Fibroblast
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
46Br.1G1, 92091814
Origine biologica
human skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human skin fibroblast, SV40 T antigen transformed
Descrizione della linea cellulare
Derived from 46BR, a fibroblast from an individual with hypogammaglobulinaemia. The parent line was transformed with the plasmid pSV3gpt expressing SV40 T-antigen.
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)