Documenti fondamentali
L5178Y-R
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
mouse lymph
Confezionamento
tube of 5 μg 90062802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90062802-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblastoid
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse DBA/2 Lymphoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a thymic tumour induced in a DBA/2 mouse by methylcholanthrene. The cells were adapted for in vitro growth. The cells have been widely used in toxicity and radiation studies.
Terreno di coltura
Fischer′s + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 30,000 to 700,000 cells/ml; 5% CO2; 37 C. Cells grow as small clumps.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)