WI 38 Cell Line human
90020107, human lung (fetal), Fibroblast-like
Sinonimo/i:
WI38 Cells, Wistar Institute-38 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
product name
WI 38 Cell Line human, caucasian fibroblast-like fetal lung cell, 90020107
Origine biologica
human lung (fetal)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, diploid except at high passage number
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Collagen
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Profilo DNA
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 10
D7S820: 9,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8
vWA: 19,20
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture