Documenti fondamentali
175BR
90011863, human skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
175BR, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 90011863
Origine biologica
human skin
Confezionamento
tube of 5 μg 90011863-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90011863-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human skin fibroblast
Descrizione della linea cellulare
Established from an adult male with primary carcinoma. The donor was the brother of the donor of 174BR (Sigma Catalogue number. 90011895).
Applicazioni
DNA repair studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)