SW 13
87031801, human adrenal gland (cortex), Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SW 13, 87031801
Origine biologica
human adrenal gland (cortex)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian adrenal cortex adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from biopsy tissue of a small cell carcinoma originating in the adrenal cortex of a 55 year old Caucasian female. Electron microscopy revealed bulb gap junctions and occasional paired cisternae of the E.R.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 9
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,8
TPOX: 8
vWA: 17,19
CSF1PO: 12
D13S317: 9
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,8
TPOX: 8
vWA: 17,19
Terreno di coltura
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; No CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)