Documenti fondamentali
QIMR-WIL
86030601, human blood, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
QIMR-WIL, 86030601
Origine biologica
human blood
Confezionamento
tube of 5 μg 86030601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86030601-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Epstein Barr Virus (EBV)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human myeloblastic leukaemia lymphoblast
Descrizione della linea cellulare
Established from peripheral lymphocytes of a patient with myeloblastic leukaemia at the Queensland Institute for Medical Research. It produces EBV and has been used in co-cultivation lymphocyte transformation studies. Non-uniform lymphoblast.
Applicazioni
Transformation studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures at 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)