Key Documents
GA4
85062502, Application: Fusion partner
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Sheep Heterohybridoma
ImmunoDon
Sheep lymph node
Mieloma
NS1
Reattività
Non Ig secreting
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
None
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse NS1 x Sheep lymph node
Descrizione della linea cellulare
This HAT sensitive line can be used as a fusion partner in the production of heterohybridomas.
Immunogeno
Bovine red blood cells
Applicazioni
Fusion partner
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Horse Serum (HS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 2-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.