UKRV-Mel-6b
13012538, human skin, Epithelial
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
UKRV-Mel-6b, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., from human skin, 13012538
Origine biologica
human skin
Descrizione
Human melanoma, metastasis
Confezionamento
tube of 5 μg 13012538-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012538-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Morfologia
Epithelial
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 9,11
D5S818: 11
D7S820: 12,13
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)