Documenti fondamentali
TAT-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Clone
TAT-1
Confezionamento
tube of 5 μg 00020911-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00020911-1VL
ImmunoDon
Mouse spleen
Mieloma
Sp2-0/Ag
Reattività
Anti-α-Tubulin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG12b + IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse x Mouse hybridoma
Descrizione della linea cellulare
TAT-1 was developed by immunizing mice with extracted T. brucei brucei cytoskeleton and fusing the mouse spleen cells with the myeloma Sp2-0/Ag. This cell line has been cloned many times and the mixed subclass is now typical of the cloned line.
Immunogeno
T. brucei brucei cytoskeleton (detergent extracted)
Applicazioni
Detection of α tubulin.
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 1-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)