CAS9ZEOVP
Cas9 Zeo Lenti Plasmid
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Stato
liquid
Confezionamento
vial of 50 μL
Concentrazione
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
applicazioni
CRISPR
Selezione
blasticidin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
To order gRNA in any format click here
Applicazioni
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Manufacture of Cas9 expressing Lentiviral Particles
Caratteristiche e vantaggi
- Highly specific
- Highly active
- Ready to use purified plasmid DNA
Principio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)