CAS9D10AP
CRISPR Cas9-D10A Nickase Plasmid
Sinonimo/i:
CAS9D10A Plasmid
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 50 μL
Concentrazione
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
applicazioni
CRISPR
Promotore
Promoter name: CMV
Selezione
kanamycin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Principio
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Typical transfection concentrations used in literature are in the ranges of >= 1.0 ug/uL and <= 5 uL of Cas9-D10A plasmids combined with >= 1.0 ug/uL and <= 5 uL of U6-gRNA plasmids. (All dosages above assume 0.5 to 1 million cells nucleofected)
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Contenuto correlato
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics è il fornitore leader di tecnologie di editing e silenziamento genico tra cui CRISPR, Cas9, RNA guida sintetici (sgRNA) e nucleasi a dita di zinco (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).