C9492
Chaetocin from Chaetomium minutum
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(+)-Chaetocin A
Scegli un formato
392,00 €
Scegli un formato
About This Item
392,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C(=O)C23CC4(C(Nc5ccccc45)N2C(=O)C1(CO)SS3)C67CC89SSC(CO)(N(C)C8=O)C(=O)N9C6Nc%10ccccc7%10
InChI
1S/C30H28N6O6S4/c1-33-21(39)27-11-25(15-7-3-5-9-17(15)31-19(25)35(27)23(41)29(33,13-37)45-43-27)26-12-28-22(40)34(2)30(14-38,46-44-28)24(42)36(28)20(26)32-18-10-6-4-8-16(18)26/h3-10,19-20,31-32,37-38H,11-14H2,1-2H3
PZPPOCZWRGNKIR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)