Documenti fondamentali
C8133
Sigma-Aldrich
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol
~95%
Sinonimo/i:
5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol, Iodochlorhydroxyquin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5ClINO
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.50
Beilstein:
153637
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
~95%
Stringa SMILE
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges