Documenti fondamentali
C7482
Sigma-Aldrich
Caspase 6 human
recombinant, expressed in E. coli, >90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, 13,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
Mch2
Scegli un formato
25 UNITS
664,00 €
664,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 UNITS
664,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
664,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
13,000 units/mg protein
PM
~30 kDa
Solubilità
PBS: soluble
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Azioni biochim/fisiol
Cleaves the substrates consisting of consensus sequence VEID.
Spontaneously undergoes autoprocessing to yield the subunits associated to form the active enzyme.
Useful in screening caspase inhibitors, studying enzyme regulation, determining specificity of caspase substrates, or as a positive control in caspase activity assays.
Definizione di unità
One unit will hydrolyze 1 nmol of the caspase substrate VEID-pNA to VEID and p-nitroaniline per hour at pH 7.2 at 37 °C.
Stato fisico
Contains 0.052% ammonium sulfate, 0.158% Tris−HCl, 0.76% sodium chloride.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ana A Baburamani et al.
Developmental neuroscience, 37(4-5), 321-337 (2015-04-01)
Apoptotic mechanisms are centre stage for the development of injury in the immature brain, and caspases have been shown to play a pivotal role during brain development and in response to injury. The inhibition of caspases using broad-spectrum agents such