Informazioni su questo articolo
recombinant
expressed in E. coli (C-terminal histidine tagged)
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥1,000 units/mg protein
mol wt
~30 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CASP8(841)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
288-32-4
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?