AB9608
Anti-Neuropeptide Y Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-PYY4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPY(4852)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2