C6974
Anti-CaM Kinase IIα (CaMKIIα) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Scegli un formato
181,00 €
Scegli un formato
About This Item
181,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 50 kDa
Reattività contro le specie
human, chicken, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using synaptosomal fraction of rat brain
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAMK2A(815)
mouse ... Camk2a(12322)
rat ... Camk2a(25400)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- in immunolabelling
- in western blotting
- in immunoprecipitation
- in immunoblotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?