Informazioni su questo articolo
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6G9, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable using rat hippocampus, western blot: 0.5-1.0 μg/mL
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Camk2a(25400)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
Non trovi il prodotto giusto?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C265-100UL | 04061837913433 |
Contatta l'Assistenza Tecnica