Vai a
C5874
Cidofovir hydrate
≥98% (HPLC), powder, viral DNA synthesis inhibitor
Sinonimo/i:
(S)-1-[3-hydroxy-2-(phosphonylmethoxy)propyl]cytosine, (S)-HPMPC; Cidovir, HPMPC, Vistide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
91,10 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
327,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14N3O6P · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.19 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
91,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cidofovir hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
deionized water: ≥5 mg/mL (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
O.NC1=NC(=O)N(C[C@@H](CO)OCP(O)(O)=O)C=C1
InChI
1S/C8H14N3O6P.H2O/c9-7-1-2-11(8(13)10-7)3-6(4-12)17-5-18(14,15)16;/h1-2,6,12H,3-5H2,(H2,9,10,13)(H2,14,15,16);1H2/t6-;/m0./s1
InChI key
KLJYJZIIJLYJNN-RGMNGODLSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of viral DNA synthesis through the selective inhibition of viral DNA polymerase.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
11338531133886SML3155
Cidofovir United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133853
Cidofovir
Brincidofovir ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3155
Brincidofovir
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
deionized water: ≥5 mg/mL (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  2. What is the solubility of Product C5874 (Cidofovir hydrate)?
    1 risposta
    1. Product C5874 (Cidofovir hydrate) is soluble at 22 mg/mL in water, with warming for 3-5 minutes in a 60°C heat bath.