Documenti fondamentali
C4351
Supelco
CoZap for Coomassie Blue removal
Scegli un formato
25 EA
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
193,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.51
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Disponibilità
not available in EU
tecniche
protein staining: suitable
Applicazioni
CoZap is used for rapid removal of Coomasie blue stain. The unique CoZap pad is placed directly into your destaining tray and abosrbs all free dye in solution. This eliminates the need to change the destaining solution.
Caratteristiche e vantaggi
Decrease destaining time by 20%
No charcol or dye residues
One pad can destain up to 10 gels
No need to change destaining solution
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhongyu Li et al.
BMC microbiology, 8, 90-90 (2008-06-11)
C. trachomatis organisms carry a cryptic plasmid that encodes 8 open reading frames designated as pORF1 to 8. It is not clear whether all 8 pORFs are expressed during C. trachomatis infection in humans and information on the functionality of