Vai a
C4186
Cytochrome c partially acetylated from equine heart
lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
123,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Form:
lyophilized powder
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
Quality Segment
composition
Protein, ~90% E0.1%/550
extent of labeling
~60% acetylated lysine residues (based on ninhydrin assay)
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, red to red-brown
storage temp.
−20°C
Application
The enzyme has been used for the measuring superoxide production using the superoxide dismutase-inhibitable (SOD-inhibitable) cytochrome c reduction assay.[1][2]
Packaging
Package size based on protein content.
Physical form
Contains potassium phosphate buffer salts.
Preparation Note
Dissolves in water to form a clear, red-brown colored solution at 10 mg/mL concentration.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2867C3131C2506
Citocromo c BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture
Sigma-Aldrich
C2867
Citocromo c
Citocromo c ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell culture
Sigma-Aldrich
C3131
Citocromo c
Citocromo c ≥95% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
C2506
Citocromo c
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, red to red-brown
solubility
water: 10 mg/mL, dark red-brown
solubility
water: 10 mg/mL, dark red-brown
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
extent of labeling
~60% acetylated lysine residues (based on ninhydrin assay)
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
composition
Protein, ~90% E0.1%/550
composition
-
composition
-
composition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)